Learn More
Paraffinflüssigkeit, für IR-Spektroskopie, d=0.86, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
CAS | 8042-47-5 |
Schmelzpunkt | -6°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 310°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C16H10N2Na2O7S2 |
MDL-Nummer | 131611 |
Menge | 500 mL |
Synonym | acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g |
InChI-Schlüssel | AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Paraffin, liquid
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.