Learn More
Paraffin, flüssig, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13476369 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
25 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13476369 25 L Kunststoffbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13476369 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444180250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraffin, liquid
CAS 8012-95-1
Schmelzpunkt -24.0°C
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 300.0°C
Flammpunkt 218°C
Verpackung Kunststoffbehälter
Summenformel MFCD00131611
MDL-Nummer MFCD00131611
Menge 25 L
Relative Dichte 0.88
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES *
IUPAC-Name 2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
Viskosität 65-75 mm2/s (40°C)
Güte Technisch
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Paraffin, liquid
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils
RUO – Nur für Forschungszwecke
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.