Learn More
Fisherbrand™ Parafilm™ M Landwirtschaftsfilm
Beschreibung
- Die Bio-Lebensmitteldeklaration Parafilm™ M entspricht den folgenden anwendbaren Bio-Lebensmittelstandards:
- US-Landwirtschaftsministerium: Nationales Bio-Programm (7 CFR Teil 205)
- Canadian General Standards Board: Allgemeine Prinzipien und Managementstandards für organische Produktionssysteme (CAN/CGSB-32.310-2015)
- EU-Kommissionsverordnung (EG) Nr. 889/2008
- Farbe: Natürlich
- Abmessungen (L x W): 2992 x 2 in. (7600 x 5 cm)
- Menge: 1 Ea.
- Dicke: 5 mm (127 μm)
- Ideal für frisch geschnittene Bio-Produkte und gärtnerisches Veredeln oder Knospen
- Gebaut, um den ASTM Bio-Lebensmittelstandard zu erfüllen
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (angloamerikanisch) | 2992 in. |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | Parafilm Wrap |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Breite (metrisch) | 5 cm |
| Länge (metrisch) | 7600 cm |
| Material | Wachspapier |
| Dicke | 127 μm |
| Menge | Je 1 |
| Abmessungen (L x B) | 76 m x 5 cm |