Learn More
Heathrow Scientific Parafilm™ Sterile Streifen
Artikelnummer. 30560018 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
6 x 4 in.
8 x 2 in.
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
30560018 6 x 4 in. 250 Stück
30560019 8 x 2 in. 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30560018 Lieferant Heathrow Scientific Lieferanten-Nr. 234526BSTL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00 €
    256.11 € / 250 Stück
    Sparen 83.89 €
    24% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für zuverlässige Abdichtung in Labor-, Medizin- und Industrieumgebungen
  • Ideal zum Schutz von Proben und zur Verhinderung von Kontamination oder Verdunstung, perfekt für Reinraumumgebungen und strenge Hygieneprotokolle.
  • Diese vorgeschnittenen Streifen werden mit einem Wasserstoffperoxid-Dampfverfahren sterilisiert, wodurch eine zusätzliche Schutzschicht hinzugefügt wird. Parafilm natürliche wasserdichte und feuchtigkeitsbeständige Eigenschaften
  • Parafilm™, halbtransparente thermoplastische Folie, die für zuverlässige Abdichtung in Labor-, Medizin- und Industrieumgebungen entwickelt wurde
  • Hergestellt aus einer einzigartigen Mischung aus Wachsen und Polyolefinen, Parafilm™ Lässt sich auf bis zu 200 % der ursprünglichen Größe dehnen und passt sich eng unregelmäßigen Oberflächen wie Reagenzgläsern, Bechergläsern, Petrischalen und Kolben an.
  • Verpackt in einem versiegelten, chargenrückverfolgbaren Beutel mit farbigem Sterilisationsindikator für Sicherheit und Komfort.
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Produkttyp Parafilm Wickeln
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10.16 cm
Länge (metrisch) 15,2 cm
Material Thermoplastisch
Dicke 5 mil
Menge 50 Beutel, 5er-Packung
Abmessungen (L x B) 6 x 4 in.