Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 20 % w/v aq. Soln., Methanol-frei
Artikelnummer. 16875201
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16875201 10 x 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16875201 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 047340.9M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.44 €
    103.65 € / 1 Stück
    Sparen 20.79 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Die Lösung ist mikrogefiltert und wird in Ampullen geliefert.
Paraformaldehyd wird als Desinfektionsmittel, Härtemittel und Imprägniermittel verwendet. Kommt auch zur Herstellung von Klebstoffen, Harzen und in der Zahnmedizin als antiseptisches und als empfängnisverhütendes Mittel zum Einsatz. Ebenso wird es als Thermoplast eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Vorbereitung von Formalinfixierungsmitteln für Gewebe oder Zellen während der Proben, die einer Fluoreszenzstudie unterzogen werden, verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Paraformaldehyd wird als Desinfektionsmittel, Härtemittel und Imprägniermittel verwendet.Es wird auch zur Herstellung von Klebstoffen, Harzen und in der Zahnmedizin als antiseptisches und als empfängnisverhütendes Mittel verwendet.Ebenso wird es als Thermoplast eingesetzt.Darüber hinaus wird es bei der Vorbereitung von Formalinfixierungsmitteln für Gewebe oder Zellen während der Proben, die einer Fluoreszenzstudie unterzogen werden, verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-00-0
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
MDL-Nummer MFCD00133991
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraformaldehyde
Strukturformel (CH2O)n
Menge 10 x 10 mL
Beilstein 102769
Merck Index 14,7025
Löslichkeitsinformationen Soluble in chlorophenol and many organic solvents. Insoluble in ether and alcohol.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% w/v wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssigkeit