Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 4 % in PBS
Artikelnummer. 15434389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434389 500 mL 500 Milliliter
15424389 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434389 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61899.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 €
    134.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 14.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Paraformaldehyd, CH2O, CAS-Nummer-30525-89-4, Methylenoxid, Paraformaldehyd, Formalin, Paraform, Methylaldehyd, Formaldehyd, formol, Oxymethylen, Metanal, Oxomethan, 500 ml, CHEBI:16842, H317-H318-H351
Paraformaldehyd, 4 % in PBS wird zur Konservierung von Geweben für die routinemäßige Histologie verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Paraformaldehyd, 4 % in PBS wird zur Konservierung von Geweben für die routinemäßige Histologie verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Messing, Stahl, Kupfer, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.026
MDL-Nummer MFCD00133991
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraformaldehyde
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • paraformaldehyde 4% in PBS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: paraformaldehyde, sodium chloride, sodium phosphate dibasic,dihydrogen potassium phosphate, potassi