Learn More
Paraformaldehyd, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11914801 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
10553151 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10563151 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11914801 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 169650100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30.026 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30525-89-4
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.026
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraformaldehyde
Schmelzpunkt 120.0°C to 170.0°C
Farbe Weiß bis cremefarben
pH 3,5 bis 5 (10 % Suspension)
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 89.5 to 93%
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel (CH2O)n
Menge 10 kg
Beilstein 01,566
Merck Index 15,7129
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Reinheit (%) 90%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle