Learn More
Paraformaldehyd-Lösung, 16 %, methanolfrei, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-7145022 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2 x 10 ml
10 x 10 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
20 Milliliter
Artikelnummer. 15799150
Marke: MP Biomedicals 0219998320
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
MP Biomedicals™ Paraformaldehyd-Lösung, 16 %, methanolfrei ist eine klare, wässrige Lösung, die als Fixiermittel für die Elektronenmikroskopie verwendet werden kann.
Empfohlen für die Präparation von Formalin-Fixativen für Gewebe oder Zellen, wenn die Proben in Fluoreszenzstudien verwendet werden sollen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30525-89-4, 7732-18-5
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraformaldehydlösung
CAS Max. % 0.16, 0.84
Summenformel CH2O
Menge 2 x 10 ml
Synonym Polyoxmethylen
Reinheit (%) 0.16
Güte Methanolfrei
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 16 % wässerige Lösung
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraformaldehyde, 16% aq soln, methanol free
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: paraformaldehyd