Learn More
Paraldehyd, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10164730 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
10 L
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 10164730
Marke: Thermo Scientific Acros 275080010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 123-63-7 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-63-7
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
InChI-Schlüssel SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-Trioxan
SMILES CC1OC(C)OC(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraldehyde
Schmelzpunkt 12.0°C
Dichte 0.9900 g/mL
Siedepunkt 124.0°C
Flammpunkt 24°C
Prozentgehaltsbereich 99.4 % min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4035 to 1.4055
Menge 1 L
Beilstein 19, 385
Merck Index 15, 7131
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 125 g/L (25°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskosität 1.31 mPa.s (20°C)
Formelmasse 132.16
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.