Specifications
| Chemischer Name oder Material | Paraldehyde |
| Schmelzpunkt | 12.0°C |
| Dichte | 0.9900 g/mL |
| Siedepunkt | 124.0°C |
| Flammpunkt | 24°C |
| Prozentgehaltsbereich | 99.4 % min. (GC) |
| Brechungsindex | 1.4035 to 1.4055 |
| Menge | 10 L |
| Beilstein | 19, 385 |
| Merck Index | 15, 7131 |
| Show More |
Safety and Handling
- Paraldehyde
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.