Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 904 for Nitrite
Artikelnummer. 30001871
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001871 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30001871 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. QC135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93 €
    198.45 € / 1 Stück
    Sparen 23.48 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For use with catalog numbers KGE001, SKGE001, PKGE001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Nachweisbare Analyten Nitric Oxide
Anwendungsbereich Control
Produktlinie R&D Systems
Menge Je 1
Quelle Multi-species