Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 931 for Thromboxane B2
Artikelnummer. 30001915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001915 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30001915 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. QC179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93 €
    198.45 € / 1 Stück
    Sparen 23.48 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For use with catalog number KGE011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Nachweisbare Analyten Thromboxane B2
Anwendungsbereich Control
Produktlinie R&D Systems
Menge Je 1
Quelle Multi-species