Learn More
CELLPATH PARASHIELD
Artikelnummer. 30226328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 250 mL
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30226328 5 x 250 mL 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226328 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. XWA020000A
Outlet Corner
Verwenden Sie den Aktionscode 28080
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ParaShield ist ein präzise formuliertes Wachs-Imprägniermittel, hergestellt von CellPath Die Es kann nicht nur verwendet werden, um das Anhaften von Paraffin an Laborarbeitsplatten zu verhindern, sondern auch zur Reinigung oder als Barriere auf Metall-, Holz- und Kunststoffoberflächen in Bereichen, in denen Paraffin verwendet werden kann.
  • Zum Auftragen von ParaShield sprühen Sie es einfach auf ein Tuch und tragen Sie dann eine dünne Schicht auf die gewünschte Oberfläche auf.
  • Dadurch wird nicht nur bereits vorhandenes Paraffin aufgelöst, sondern es entsteht auch sofort eine Schutzbarriere gegen mögliches Anhaften.
  • Aufgrund der paraffinauflösenden Eigenschaften von ParaShield wird die Verwendung auf Gegenständen, die in direkten Kontakt mit Farbbändern kommen, wie z. B. Mikrotomklingen, Klingenhalter oder Basisformen, nicht empfohlen.
  • Hauptvorteile
  • Verhindert das Anhaften von Paraffin an Laboroberflächen und -geräten
  • Xylolfreies und ungiftiges Insektenschutzmittel mit angenehmem Duft
  • Geeignet für die Anwendung auf verschiedenen Oberflächen, einschließlich Metall, Holz und Kunststoff
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Farbe Transparent, farblos
Menge 5 x 250 mL
Güte Labor
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Parashield
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lytol