missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Parathyroid hormone (1-34) (rat)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18786258
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18786258 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18786258 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6301/1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Parathyroid hormone (PTH) receptor agonist

Parathyroid hormone (1-34) (rat) is a parathyroid hormone (PTH) receptor agonist. Increases serum PTH levels and bone mass in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Spezies Rat
Reinheit 95%
CAS 98614-76-7
Inhalt und Lagerung Store at −20°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biological reactions
Molekulargewicht 4057.74g/mol
Produkttyp Protein agonist
Menge 1 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz AVSEIQLMHNLGKHLASVERMQWLRKKLQDVHNF

Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.