Learn More
Epredia™ Paratrimmer™
Artikelnummer. 15563646 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
240 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
15563646 240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15563646 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. A84600080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1530.00 €
    1380.56 € / 1 Stück
    Sparen 149.44 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dem Epredia™ Paratrimmer™ entfernen Sie überschüssiges Wachs von Kassettenaußenseiten, ohne dass aufgedruckter Text oder Barcodes beschädigt werden.
Eigenschaften
  • Integriertes System zum Sammeln von überschüssigem Wachs
  • Neutrale Steigung für Links- und Rechtshänder
  • Miniaturisierte Leitungsschutzschalter für Sicherheit
  • Geringer Platzbedarf
  • Antimikrobielle Lackierung (Silberion) zur Hemmung des Bakterienwachstums
Heizsystem
  • Ultraschnelles Heizsystem mit variabler Temperaturregelung und Speicherfunktion, die die gewünschte Starttemperatur beibehält
  • Funktion zum Speichern der gewünschten Starttemperatur
  • Große beheizte Arbeitsfläche ermöglicht das gleichzeitige Entwachsen mehrerer Blöcke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 240 V
Max. Temperatur (metrisch) 80 °C
Min. Temperatur (metrisch) 80 °C (± 1 °C) bei 20 °C Umgebungstemperatur