Learn More
Parbendazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30461046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461046 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461046 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0892.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Parbendazole
CAS 14255-87-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Parbendazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H17 N3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N-(6-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-butyl-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), 5-Butyl-2-(carbomethoxyamino)benzimidazole, Helatac, Helmatac, Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Methyl 5(6)-butyl-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 5-butylbenzimidazole-2-carbamate, PBZ, PBZ (fungicide), Parbendazole, SKF 29044, SKF-29044, Methyl 5-butyl-2-benzimidazolecarbamate, Albendazole related
InChI-Formel InChI=1S/C13H17N3O2/c1-3-4-5-9-6-7-10-11(8-9)15-12(14-10)16-13(17)18-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCCCc1ccc2nc(NC(=O)OC)[nH]c2c1
IUPAC-Name Methyl-N-(6-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 247.29
Menge 10 mg
Formelmasse 247,1321 g/mol