Learn More
Paricalcitol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481949
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481949 1 mg 1 Milligramm
16480598 5 mg -
16448148 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16481949 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50919
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Paricalcitol, a vitamin D analogue, is a vitamin D receptor agonist, used for the prevention and treatment of secondary hyperparathyroidism (excessive secretion of parathyroid hormone) associated with chronic renal failure.
Paricalcitol, a vitamin D analogue, is a vitamin D receptor agonist, used for the prevention and treatment of secondary hyperparathyroidism (excessive secretion of parathyroid hormone) associated with chronic renal failure.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paricalcitol
CAS 131918-61-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H44O3
Menge 1 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (240.02 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (30.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@]([C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C)(C)O)([H])CC1)(CCC/2)[C@]1([H])C2=C\C=C3C[C@@H](O)C[C@H](O)C/3
Molekulargewicht (g/mol) 416.64
Formelmasse 416.64
Reinheit (%) 99.45%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation