Learn More
Checkers Park-It™, Schwarz/Weiß
Artikelnummer. 17712318
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 cm
120 cm
180 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
17712318 90 cm 1 Stück
17732318 120 cm 1 Stück
17752318 180 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17712318 Lieferant Checkers Lieferanten-Nr. GNRS1320WB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.20 €
    40.32 € / 1 Stück
    Sparen 5.88 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The rubber Park-It™ Parking Curb is used to effectively guide cars when pulling into a parking place. It is profiled at 10 cm high, safeguarding potential damage to today’s low, front-end car designs. They are more resistant than concrete or plastic curbs.
  • Die Park-It™ Parkplatzbegrenzung besteht zu 100 % aus recyceltem Gummi und führt Fahrzeuge beim Einparken auf einen Parkplatz.
  • Die profilierte und 10 cm hohe Begrenzung schützt vor möglichen Schäden, insbesondere Fahrzeuge mit einer heute üblichen tiefliegenden Fahrzeugfront.
  • Im Gegensatz zu Begrenzungen aus Beton oder Kunststoff, die häufig ersetzt werden müssen, ist die Park-It™ Parkplatzbegrenzung aus recyceltem Gummi sicherer und langlebiger.
  • Das eingegossene reflektierende Band (in Gelb oder Weiß erhältlich) sorgt für Sichtbarkeit und Sicherheit für Fußgänger.
  • Die Park It™ hat vorgeformte Löcher und kann mit Bewehrungsnägeln oder Ankerschrauben zur Befestigung geliefert werden.
  • Die Begrenzungen sind leichtgewichtig (eine 18 cm lange Park-It™ wiegt 16 kg) und flexibel und passen sich daher an die Kontur unebener Straßenoberflächen an.
  • Park-It™ Parkplatzbegrenzungen sind in Längen von 90 cm, 120 cm und 180 cm erhältlich. Auf die Begrenzungen gibt es eine Garantie von 3 Jahren bzw. von 1 Jahr auf das Band (bei normaler Verwendung).
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 35 in.
Länge (metrisch) 90 cm
Breite (metrisch) 15 cm
Farbe Schwarz, Weiß
Material Recyceltes Gummi
Typ Parkplatzbegrenzung