Learn More
Checkers Park-It™, Schwarz/Weiß
Artikelnummer. 17752318
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 cm
120 cm
180 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
17752318 180 cm 1 Stück
17712318 90 cm 1 Stück
17732318 120 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17752318 Lieferant Checkers Lieferanten-Nr. GNRS1620WB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.75 €
    67.03 € / 1 Stück
    Sparen 15.72 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Rubber Park-It™ Parking Curb wird verwendet, um Autos effektiv beim Einfahren auf einen Parkplatz zu lenken. Er ist in einer Höhe von 10 cm profiliert, um potenzielle Schäden an heutigen niedrigen Frontfahrzeugen zu verhindern. Sie sind widerstandsfähiger als Beton- oder Kunststoffbordsteine.
  • Die Park-It™ Parkplatzbegrenzung besteht zu 100 % aus recyceltem Gummi und führt Fahrzeuge beim Einparken auf einen Parkplatz.
  • Die profilierte und 10 cm hohe Begrenzung schützt vor möglichen Schäden, insbesondere Fahrzeuge mit einer heute üblichen tiefliegenden Fahrzeugfront.
  • Im Gegensatz zu Begrenzungen aus Beton oder Kunststoff, die häufig ersetzt werden müssen, ist die Park-It™ Parkplatzbegrenzung aus recyceltem Gummi sicherer und langlebiger.
  • Das eingegossene reflektierende Band (in Gelb oder Weiß erhältlich) sorgt für Sichtbarkeit und Sicherheit für Fußgänger.
  • Die Park It™ hat vorgeformte Löcher und kann mit Bewehrungsnägeln oder Ankerschrauben zur Befestigung geliefert werden.
  • Die Begrenzungen sind leichtgewichtig (eine 18 cm lange Park-It™ wiegt 16 kg) und flexibel und passen sich daher an die Kontur unebener Straßenoberflächen an.
  • Park-It™ Parkplatzbegrenzungen sind in Längen von 90 cm, 120 cm und 180 cm erhältlich. Auf die Begrenzungen gibt es eine Garantie von 3 Jahren bzw. von 1 Jahr auf das Band (bei normaler Verwendung).
Specifications
Länge (angloamerikanisch) 71 in.
Länge (metrisch) 180 cm
Breite (metrisch) 15 cm
Farbe Schwarz, Weiß
Material Recyceltes Gummi
Typ Parkplatzbegrenzung