Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA-Schottverschraubung mit Überwurfmutter
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/4 Zoll
1/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit, langlebige PFA-Zusammensetzung.
- Bei höherem Druck erhalten sie eine dichtere Versiegelung.
- Hält höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Klemmverbindung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PFA |
| Schlauchgröße | 1/8 Zoll |
| Auslassanschluss | 1/8 x 1/8 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Farbe | Durchsichtig |
| Produkttyp | Schottverschraubung mit Überwurfmutter |