Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA-Gewindeadapter mit Überwurfmutter
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/2 Zoll
1/4 Zoll
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit, langlebige PFA-Zusammensetzung.
- Bei höherem Druck erhalten sie eine dichtere Versiegelung.
- Hält höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kompression x NPT(M) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PFA |
| Schlauchgröße | 1/2 Zoll |
| Auslassanschluss | 1/2 x 3/8 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Gewindegröße | 3/8 in. NPT(M) |
| Farbe | Durchsichtig |
| Maximaler Druck | 150 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 375 °F |
| Mehr anzeigen |