Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Reduzierverbindung mit Überwurfmutter
Artikelnummer. 12665720
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/2 x 1/4 Zoll
1/2 x 3/8 Zoll
1/4 x 1/8 Zoll
3/4 x 1/2 Zoll
3/8 x 1/4 Zoll
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 12665720
Brand: Cole-Parmer™ 3132000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und geeignet für höhere Drücke als Stecknippelanschlüsse.
  • Bei höherem Druck erhalten sie eine dichtere Versiegelung.
  • Hält höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
  • Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
Specifications
Beschreibung Klemmverbindung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PFA
Schlauchgröße 1/4 x 1/8 Zoll
Auslassanschluss 1/4 Zoll
Anschlussgröße 1/8 Zoll
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 150 psi
Max. Operating Temperature (English) 375 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 175 °C
Produkttyp Reduzierverbindungsstück mit Überwurfmutter