Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Rohradapter mit Außengewinde, gerade
Artikelnummer. 12333780
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
5/32 Zoll
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 12333780
Marke: Cole-Parmer™ 0644401
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme
  • Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Nenndruck bis maximal 220 psi bei 77 °F (25 °C)
  • Einsetzbar von 32 bis 212 °F (0 bis 100 °C)
Spezifikation
Beschreibung Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 5/32 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 3.97 mm
Material Polypropylen
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Auslassanschluss 1/4 Zoll
Anschlussgröße NPT(M) 1/4 Zoll
Sterilisationsmethode Nur Autoklav
Gewindegröße 1/4 Zoll
Breite (metrisch) 18 mm
Breite (angloamerikanisch) 11/16 Zoll
Form Gerade
Farbe Schwarz
Produkttyp Gerader Steckeradapter