missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PARN Antibody (OTI4D12) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18145146 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18145146 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18145146

Marke: Novus Biologicals NBP273246

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PARN Monoclonal specifically detects PARN in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PARN
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4D12
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Zusammensetzung Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Gen-Alias DANEC 3.1.13.4, Deadenylating nuclease, Deadenylation nuclease, poly(A)-specific ribonuclease (deadenylation nuclease), poly(A)-specific ribonuclease PARN, Polyadenylate-specific ribonuclease
Gensymbole PARN
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-266 of human PARN (NP_002573) produced in E.coli.
Molekulargewicht des Antigens 73.3 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5073
Rekonstitution Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Lyophilized
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.