Learn More
Paromomycin-Sulfat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413889
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15413889 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15413889 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61274.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hemmt Initiation und Dehnung während der Proteinsynthese
Paromomycin sulfate salt has been used as a reference compound in antileishmanial activity, RNA-binding ligand and interacts with aptamer. This interaction prevents the binding (and cutting) of dicer to RNA duplex. It has also been used in cell culture applications at 100mg/L. Paromomycin inhibits the initiation and elongation steps of protein synthesis by binding to 16S ribosomal RNA. Paramomycin binds to the A site, which causes defective polypeptide chains to be produced and leads to cell death.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Paromomycinsulfatsalz wurde als Referenzverbindung in der antileishmanischen Aktivität, im RNA-bindenden Liganden und in der Interaktion mit Aptamer verwendet. Diese Interaktion verhindert die Bindung (und das Schneiden) von Dicer an RNA-Duplex. Es wurde auch in Zellkulturanwendungen bei 100 mg/l verwendet. Paromycin hemmt die Initiations- und Dehnungsschritte der Proteinsynthese durch Bindung an 16S ribosomale RNA. Paramomycin bindet an die A-Stelle, wodurch defekte Polypeptidketten entstehen und zum Zelltod führen.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1263-89-4
Summenformel C23H47N5O18S
Molekulargewicht (g/mol) 713.706
MDL-Nummer MFCD00079278
InChI-Schlüssel LJRDOKAZOAKLDU-JXDXLELXSA-N
PubChem CID 91972180
IUPAC-Name (3S,5S,6S)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(2R,4S,5S)-5-[(2R,5R,6R)-3,5-diamino-2-[(2S,3S,5S)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-hydroxycyclohexyl]oxy-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxyoxan-3,4-diol;Schwefelsäure
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)N)OC3C(C(C(O3)CO)OC4C(C(C(C(O4)CN)O)O)N)O)O)N.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paromomycin sulfate
Typ Paromomycin Sulfate
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 5 g
Optische Drehung +51° (c=5 in Water)
Beilstein 5715182
Merck Index 14,7041
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 713.71
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paromomycin sulphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Paromomycin sulphates