Learn More
Paroxetin EP Verunreinigung B, Mikromol™
Beschreibung
Paroxetin EP Verunreinigung B, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sesamol |
| CAS | 533-31-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sesamol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H6 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 1,3-Benzodioxol-5-ol (Sesamol), Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. B (EP), Paroxetine Imp. B (EP), 1,3-Benzodioxol-5-ol, Sesamol, BRL-43782, Paroxetine Related, 3,4-Methylenedioxyphenol, Sesamol (BRL43782), BP Paroxetine Impurity Standard, Paroxetine Hydrochloride Impurity B, Paroxetine Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | Oc1ccc2OCOc2c1 |
| Mehr anzeigen |