Learn More
Paroxetin EP Verunreinigung G (Paroxetin USP Verwandte Verbindung E) als Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18093380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18093380 25 mg 25 Milligramm
18071380 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18093380 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1032.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Paroxetin EP Verunreinigung G (Paroxetin USP Verwandte Verbindung E) als Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
CAS 1012886-75-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H14 F N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. G (EP), Paroxetine Imp. G (EP), 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. G (EP) as Hydrochloride, Paroxetine Related Compound E as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Impurity G as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H14FN.ClH/c1-14-8-6-11(7-9-14)10-2-4-12(13)5-3-10;/h2-6H,7-9H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CCC(=CC1)c2ccc(F)cc2
IUPAC-Name 4-(4-Fluorphenyl)-1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 227.71
Menge 25 mg
Formelmasse 227,0877 g/mol