Learn More
Paroxetinhydrochlorid-Hemihydrat, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate |
| CAS | 110429-35-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | 2 C19 H20 F N O3 . 2 Cl H . H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (3S,4R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3S,4R)- (9CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride hemihydrate, Paroxetine hydrochloride hemihydrate, BRL-29060A, Form 1 Pseudopolymorph, Paroxetine hydrochloride hemihydrate (BRL29060A), BP Paroxetine Impurity Standard, Spiked with Ph Eur Paroxetine Hydrochloride Impurity G, BRL-55490 (F-THP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C19H20FNO3.2ClH.H2O/c2*20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;;/h2*1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;2*1H;1H2/t2*14-,17-;;;/m00.../s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | O.Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3.Fc5ccc(cc5)[C@@H]6CCNC[C@H]6COc7ccc8OCOc8c7 |
| Show More |