Learn More
PARP Antibody (7C11), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
355.00 € - 533.00 €
Spezifikation
Antigen PARP
Klon 7C11
Verdünnung Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30038492
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-26438-50ul
50 μL
355.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30023556
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-26438-100ul
100 μL
533.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
PARP Monoclonal antibody specifically detects PARP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
PARP
Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human
ADP-ribosyltransferase (NAD+, poly (ADP-ribose) polymerase), ADPRT 1, ADPRTADP-ribosyltransferase NAD(+), EC 2.4.2, EC 2.4.2.30, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, PARP apoptosis, PARP-1, PARPADPRT1, poly (ADP-ribose) polymerase 1, poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1, poly [ADP-ribose] polymerase 1, poly(ADP-ribose) polymerase, poly(ADP-ribose) synthetase, poly(ADP-ribosyl)transferase, Poly[ADP-ribose] synthase 1, PPOLpADPRT-1
A synthesized peptide derived from Human PARP [UniProt P09874]
Primary
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
7C11
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Base Excision Repair, Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Hypoxia, Necroptosis, Phospho Specific, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
142
IgG
Affinity purified