Learn More
Parthenolide, MedChemExpress
Beschreibung
Parthenolide is a sesquiterpene lactone found in the medicinal herb Feverfew. Parthenolide exhibits anti-inflammatory activity by inhibiting NF-κB activation
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Parthenolide |
| CAS | 20554-84-1 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H20O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (-)-Parthenolide |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (402.71 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | C/C1=C\CC[C@@](C)(O2)[C@H]2[C@@H](OC(C3=C)=O)[C@H]3CC1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 248.32 |
| Mehr anzeigen |