Learn More
Alla France™ Alkohol-Thermometer, teilweise eintauchend
Artikelnummer. 11796564
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11796564 305 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11796564 Lieferant Alla France™ Lieferanten-Nr. 5122P150qp
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese quecksilberfreien Thermometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ BIOTEMP™ Thermometer zeichnen sich durch ihre Glaskonstruktion mit gelbem Hintergrund und sicherer, blauer, organischer Flüssigkeitsfüllung aus.
  • Durchmesser: 6 bis 7 mm
  • Mit gut lesbaren, in das Glas eingeschmolzenen, blauen Graduierungen
  • Lieferbar für Teil- oder Gesamtimmersion
  • Kräftiger, dreieckiger Schmelzring am oberen Ende des Thermometers verhindert ein Umherrollen des Thermometers auf einer schrägen Oberfläche
  • Einzeln in robusten, wiederverwertbaren Faltkisten aus Kunststoff verpackt, optimal für die Aufbewahrung des Gerätes bei Nichtgebrauch
  • Einige Modelle sind auch in versiegelten Blisterpackungen mit sechs Stück lieferbar
  • Systematisch mit einem Precision and Traceability Certificate ausgeliefert
Spezifikation
Länge (metrisch) 305 mm