Learn More
Amarell™ Umweltfreundliches Thermometer für teilweise Immersion
Beschreibung
Typ A:
Einschlussform. Rote Spezialfüllung (-10 bis +250°C mit blauer Spezialfüllung). Kapillare prismatisch, unbelegt. Ganztauchend justiert, oben mit Ring.
Typ B:
Einschlussform. Öko-freundliche grüne Füllung, Thermometerflüssigkeit und Farbe biologisch abbaubar. Kapillare prismatisch, unbelegt. Für 76mm Eintauchtiefe justiert, oben mit Ring.
Typ C:
Stabform. Öko-freundliche grüne Füllung, Thermometerflüssigkeit und Farbe biologisch abbaubar. weissbelegt. Für 76mm Eintauchtiefe justiert, oben mit Ring.
Bei Thermometern -10 bis +200 / +250 / +360°C kann die Farbe der Spezialfüllung nach längerer Temperatureinwirkung verblassen.
Typ: C
Messbereich: -10 - +250 °C
Teilung: 2 °C
L/φ: 300/5,5-6,5mm
Einschlussform. Rote Spezialfüllung (-10 bis +250°C mit blauer Spezialfüllung). Kapillare prismatisch, unbelegt. Ganztauchend justiert, oben mit Ring.
Typ B:
Einschlussform. Öko-freundliche grüne Füllung, Thermometerflüssigkeit und Farbe biologisch abbaubar. Kapillare prismatisch, unbelegt. Für 76mm Eintauchtiefe justiert, oben mit Ring.
Typ C:
Stabform. Öko-freundliche grüne Füllung, Thermometerflüssigkeit und Farbe biologisch abbaubar. weissbelegt. Für 76mm Eintauchtiefe justiert, oben mit Ring.
Bei Thermometern -10 bis +200 / +250 / +360°C kann die Farbe der Spezialfüllung nach längerer Temperatureinwirkung verblassen.
Typ: C
Messbereich: -10 - +250 °C
Teilung: 2 °C
L/φ: 300/5,5-6,5mm
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenfüllung | Grüne Flüssigkeit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Universal- |
| Art der Immersion | Teilweises Eintauchen |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Produkttyp | Teilweises eintauchbares Thermometer |
| Max. Temperatur (metrisch) | 250 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -10 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10 °C bis +250 °C |
| Unterteilung | 2 °C |
| Immersion Length | 76 mm |