Learn More
Amarell™ Umweltfreundliches Thermometer für teilweise Immersion
Artikelnummer. 10717914
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10°bis +110 °C
-10 °C bis +250 °C
-10 °C bis +360 °C
-10 bis +150 °C
Unterteilung:
0,5 °C
1 °C
2 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Unterteilung unitSize
10717914 -10°bis +110 °C 0,5 °C 1 Stück
10404862 -10°bis +110 °C 1 °C -
10562103 -10 bis +150 °C 1 °C -
10564283 -10 °C bis +360 °C 2 °C 1 Stück
10295152 -10 °C bis +250 °C 2 °C 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10717914
Marke: Amarell™ G11392
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Typ A:
Einschlussform. Rote Spezialfüllung (-10 bis +250°C mit blauer Spezialfüllung). Kapillare prismatisch, unbelegt. Ganztauchend justiert, oben mit Ring.
Typ B:
Einschlussform. Öko-freundliche grüne Füllung, Thermometerflüssigkeit und Farbe biologisch abbaubar. Kapillare prismatisch, unbelegt. Für 76mm Eintauchtiefe justiert, oben mit Ring.
Typ C:
Stabform. Öko-freundliche grüne Füllung, Thermometerflüssigkeit und Farbe biologisch abbaubar. weissbelegt. Für 76mm Eintauchtiefe justiert, oben mit Ring.
Bei Thermometern -10 bis +200 / +250 / +360°C kann die Farbe der Spezialfüllung nach längerer Temperatureinwirkung verblassen.
Typ: C
Messbereich: -10/0 - +110 °C
Teilung: 0,5 °C
L/φ: 300/5,5-6,5mm
Spezifikation
Flaschenfüllung Grüne Flüssigkeit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Universal-
Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Länge (metrisch) 300 mm
Produkttyp Teilweises eintauchbares Thermometer
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (metrisch) -10°bis +110 °C
Unterteilung 0,5 °C
Immersion Length 76 mm