Learn More
Amarell™ Umweltfreundliches Standard-Thermometer für teilweise Immersion
Artikelnummer. 10530253
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10°bis +110 °C
-10 °C bis +250 °C
-10 °C bis +360 °C
Unterteilung:
0,5 °C
1 °C
2 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Unterteilung unitSize
10530253 -10°bis +110 °C 1 °C -
10580403 -10°bis +110 °C 0,5 °C 1 Stück
10615473 -10 °C bis +360 °C 2 °C -
10258392 -10 °C bis +250 °C 2 °C 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10530253
Marke: Amarell™ G10348
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Typ A:
Einschlussform. Rote Spezialfüllung (-10 bis +250°C mit blauer Spezialfüllung). Kapillare prismatisch, unbelegt. Ganztauchend justiert, oben mit Ring.
Typ B:
Einschlussform. Öko-freundliche grüne Füllung, Thermometerflüssigkeit und Farbe biologisch abbaubar. Kapillare prismatisch, unbelegt. Für 76mm Eintauchtiefe justiert, oben mit Ring.
Typ C:
Stabform. Öko-freundliche grüne Füllung, Thermometerflüssigkeit und Farbe biologisch abbaubar. weissbelegt. Für 76mm Eintauchtiefe justiert, oben mit Ring.
Bei Thermometern -10 bis +200 / +250 / +360°C kann die Farbe der Spezialfüllung nach längerer Temperatureinwirkung verblassen.
Typ: B
Messbereich: -10/0 - +110 °C
Teilung: 1 °C
L/φ: 300/7 - 8mm
Spezifikation
Flaschenfüllung Grüner Alkohol
Tiefe (metrisch) 76 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tägliche Laboranwendungen
Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Material Glas
Produkttyp Teilweises eintauchbares Thermometer
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (metrisch) -10°bis +110 °C
Unterteilung 1 °C