Learn More
Brannan™ Laborthermometer
Artikelnummer. 15634568
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10 °C bis +110 °C
-10°C bis +50 °C
-100 °C bis +50 °C
-20 °C bis +110 °C
0 °F bis 230 °F
Unterteilung:
0,5 °C
1 °C
1 °C
2 °C
Art der Immersion:
Teilweises Eintauchen
Vollständiges Eintauchen
Länge (metrisch):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Unterteilung Art der Immersion Länge (metrisch) Packungsgröße
15634568 -20 °C bis +110 °C 1 °C Teilweises Eintauchen 305 mm 1 Stück
15683204 -100 °C bis +50 °C 1 °C Vollständiges Eintauchen 300 mm 1 Stück
12736998 0 °F bis 230 °F 2 °C Teilweises Eintauchen 305 mm -
13048623 -10 °C bis +110 °C 1 °C Teilweises Eintauchen 305 mm 10 Stück
15659025 -10 °C bis +110 °C 1 °C Teilweises Eintauchen 305 mm 1 Stück
15679025 -10 °C bis +110 °C 1 °C Teilweises Eintauchen 205 mm 1 Stück
15643204 -10 °C bis +110 °C 1 °C Vollständiges Eintauchen 155 mm 1 Stück
15953820 -10°C bis +50 °C 0,5 °C Teilweises Eintauchen 305 mm -
16019961 -10°C bis +50 °C 1 °C Teilweises Eintauchen 305 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15634568 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 44/002/8
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Allgemeines Laborthermometer ohne Kalibrierungszertifikat.
Hell gefärbte Alkoholfüllung ohne Quecksilber.Die Brannan™ Thermometer mit Alkoholfüllung für teilweises Eintauchen beinhalten speziell ausgewählte Füllmaterialien, die Temperaturen bis zu -200 °C abdecken, und verfügen über eine nicht rollende
  • Laborthermometer
  • Sichere quecksilberfreie Füllung
  • Nicht-rollende Endkappe
  • Standardmäßig in schützenden, einzelnen, wiederverschließbaren teleskopierbaren Röhren geliefert
  • Hergestellt in den UK
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Keine Bescheinigung mitgeliefert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Universal-
Güte Entspricht SAMA Nr. CP15
Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Länge (metrisch) 305 mm
Material Glas
Thermometerfüllung Rote organische Flüssigkeit
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +110 °C
Genauigkeit ±1,0 °C
Unterteilung 1 °C
Immersion Length 76 mm
Breite (metrisch) 1.2 cm