Learn More
Amarell™ Thermomter für partielle Immersion, Toluolfüllung, kalibriert gemäß ASTM
Artikelnummer. 10298010
Artikelnummer. 10298010
Marke: Amarell™ A300090
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Präzisionsthermometer für spezielle Anwendungen, hergestellt gemäß der neuesten Spezifikationen des ASTM-Standards E1.
  • Runder, fester Schaft
  • Toluolfüllung
  • Langlebiges Pigment
  • Mit abgerundeter Oberseite
  • In transparentem quadratischem Kunststoffbehälter
  • Eichfähig
Spezifikation
ASTM-Nummern Gehäuse 6C
Zertifizierung/Konformität ASTM
Zur Verwendung mit (Anwendung) Niedriges Cloud and Pour
Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Thermometerfüllung Toluol, weiße Kapillarrückseite
Produkttyp ASTM-Thermometer
Beschreibung Runder Stiel
Calibrated Ja
Immersion Length 76 mm