missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Parvalbumin Antibody (CL15072) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44165
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Parvalbumin Monoclonal antibody specifically detects Parvalbumin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
Spezifikation
| Parvalbumin | |
| Monoclonal | |
| LYOPH | |
| Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10000-1:20000 | |
| D22S749, MGC116759, parvalbumin, parvalbumin alpha, PV | |
| This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P20472, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 100 μL | |
| Neuroscience | |
| 5816 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry | |
| CL15072 | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized in 5% Trehalose. | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL. | |
| Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur