Learn More
Heinz Herenz Pasteurpipetten Basislinie
Artikelnummer. 30158310
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 mL
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
30158310 3 mL 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158310 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 2000002
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pasteurpipetten, 3 ml. Basislinie, unsteril und transparent.
  • Pasteurpipetten
  • 3 ml
  • Basislinie
  • Nicht steril
  • Durchsichtig
  • PE,
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Polyethylen
Sterilität Unsteril
Skala Ja
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 3 mL
Länge (metrisch) 155 mm
Typ Pasteurpipette
Einwegprodukt Einmalgebrauch