Learn More
Heinz Herenz Pasteurpipetten, Tropfpipetten
Beschreibung
- Pasteurpipetten, Tropfpipetten
- Polyethylen
- Nicht steril
- 1 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polyethylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Skala | Ja |
| Farbe | Klar |
| Volumen (metrisch) | 1 mL |
| Länge (metrisch) | 15.1 cm |
| Typ | Pasteurpipette |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |