Learn More
Ratiolab™ Pasteur-Plast 2.5 ml graduierte Pipetten
Beschreibung
- Kreuzkontamination und Verschleppung entfallen, so dass langwierige Aufräumarbeiten überflüssig werden
- Keine Gefahr von Glasbruch und der daraus resultierenden Gefahr, dass infektiöses Material entweicht
- Hergestellt aus transparentem Polyethylen
- Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
- Geringe Affinität der Oberfläche reduziert den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen durch Bindung
- Weiche, elastische Lampe
- Gratfreie Öffnung für saubere und präzise Dispensierung
- Mit gut sichtbarer eingeprägter Graduierung
- BSE-frei
- Lebensmittelecht
- Minimale Rückstandsbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
- Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
- Lieferbar in Packungen mit 500 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen |
| Skala | Ja |
| Graduierungsart | Geprägt |
| Menge | 500/Pckg. |
| Dispensiervolumen (metrisch) | 2.5 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Typ | Pipette |