Learn More
ratiolab™ Pasteur-Plast Pipetten
Artikelnummer. 10110893
Ansicht ändern
Click to view available options
Skala:
Ja
Nein
Länge (metrisch):
63 mm
130 mm
152 mm
196 mm
228 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Volumen (metrisch):
0,2 ml
1,2 mL
1,5 ml
2 mL
10 ml
Packungsgröße:
200 Stück
250 Stück
500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Skala Länge (metrisch) Sterilität Volumen (metrisch) Packungsgröße
10110893 Ja 152 mm Unsteril 2 mL 500 Stück
10122152 Nein 63 mm Unsteril 1,2 mL 500 Stück
13407477 Nein 130 mm Unsteril 0,2 ml 500 Stück
15194646 Ja 152 mm Steril 2 mL 500 Stück
10384133 Nein 196 mm Unsteril 10 ml 200 Stück
17289996 Ja 228 mm Steril 1,5 ml 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10110893 Lieferant ratiolab™ Lieferanten-Nr. 2600135
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesen Pasteur-Plast Pipetten wird die Handhabung von Flüssigkeiten einfach und sicher. Sie sind inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren. Die geringe Affinität der Oberfläche reduziert den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen durch Bindung.
  • Die weiche, elastische Glühbirne ist unzerbrechlich und reduziert somit das Risiko von Glasverletzungen.
  • Gratfreie Öffnung für saubere und präzise Dispensierung
  • Nur außen graduierte Pasteur-Kunststoffpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Skala Ja
Menge 500 Pipetten/Packung
Betriebstemperatur (metrisch) ≤70 °C
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 2 mL
Länge (metrisch) 152 mm
Typ Pasteurpipette
Einwegprodukt Einmalgebrauch