Learn More
Thermo Scientific™ Pasteurella multocida Toxin (PMT) Nachweiskit
Beschreibung
Nachweis des Pasteurella-multocida-Toxins, dem kausalen Faktor progressiver atrophischer Rhinitis bei Schweinen1, mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Pasteurella multocida Toxin PMT Kit. Der Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) wurde entwickelt, um den spezifischen, empfindlichen und schnellen Nachweis des Pasteurella-multocida-Toxins in Schweineproben zu ermöglichen.
Verwenden Sie das ELISA-System Pasteurella multocida Toxin PMT Detection Kit für den Nachweis des Pasteurella-multocida-Toxins bei Schweinen.
- Einfach: Durch gebrauchsfertige Flüssigreagenzien und Konzentrate ist der Assay leicht durchzuführen
- Empfindlich: Nachweis niedriger Proteingehalte für mehr Sicherheit
- Spezifisch: Nachweis von PMT in jeder Art von Probe, einschließlich Extrakten von primären Mischkulturen, die z. B. aus Nasenabstrichen oder Waschungen gewonnen werden2
Weitere Namen für das PMT sind dermonekrotisches Toxin (DNT), hitzlabiles Toxin (HLT), Turbinatatrophie-Toxin (TAT) und osteolytisches Toxin.
Nur für veterinärmedizinische Zwecke.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Pasteurella multocida Toxin (PMT) Nachweiskit |
| Nachweisbare Analyten | Pasteurella multocida Toxin |
| Immunassay-Kit-Format | ELISA |
| Kitinhalt | Konjugat, Mikrotiterplatte, Antigen zur Positivkontrolle, Rekonstituierungspuffer, Dichtband, Stopplösung, Substrat, Waschpufferkonzentrat, Weiße Streifen |
| Menge | 960 Tests (10 Platten) |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.