Learn More
Thermo Scientific™ PathoDx Universal-Set zur Strep-Gruppierung
Artikelnummer. 12791770
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
60 Tests/Kit
Packungsgröße:
60 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12791770 60 Tests/Kit 60 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12791770 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R62076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00 €
    40.60 € / 60 Tests
    Sparen 130.40 €
    76% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unterstützt die Funktionalität des Thermo Scientific™ PathoDx™ Streptokokkengruppierungskits mit dem Thermo Scientific™ PathoDx™ Streptokokkengruppierungs-Universal-Kit.
Unterstützt die Funktionalität des Thermo Scientific™ PathoDx™ Streptokokkengruppierungskits mit dem Thermo Scientific™ PathoDx™ Streptokokkengruppierungs-Universal-Kit. Dieses Kit umfasst merhere Komponenten, die mit ausgewählten, separat erhältlichen PathoDxStrep Gruppierungsreagenzien verwendet werden können, um beta-hämolytische Streptokokken der Lancefield Gruppen A, B, C, F oder G in primären Kulturplatten zu identifizieren.
Dieses Zubehör-Kit enthält: Extraktionsreagenz 1 ; Extraktionsreagenz 2 ; Extraktionsreagenz 3 ; Positivkontrolle; Reaktionskarten; Rührer.
Das PathoDx-Verfahren basiert auf einer Latex-Agglutinationsmethode in Kombination mit einer Salpetersäure-Extraktion.1,2 Die an die Latex-Partikel gebundenen IgG-Antikörper sind jeweils hochspezifisch für ein bestimmtes Streptokokken-Gruppenantigen. Diese Methode bietet im Vergleich zu anderen Streptokokken-Gruppierungsverfahren erhebliche Vorteile hinsichtlich Schnelligkeit, Einfachheit und Komfort.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kontrollsets Positiv
Beschreibung PathoDX™ Strep Universal-Gruppierungskit
Nachweisbare Analyten beta-hämolytische Streptokokken der Gruppen A, B, C, F, G
Typ Streptokokken-Testkit
Enthält Kontrollantigene ABC und FG; Extraktionsreagenzien 1, 2, 3; Rührer; Einweg-Objektträger
Organismengruppe Lancefield A, B, C, F und G
Menge 60 Tests/Kit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PathoDX STREP Grouping Universal Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrite, Acetic acid, Carbonic acid