Learn More
Patulin, TRC
Artikelnummer. 30040581
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040581 5 mg 5 Milligramm
30007330 10 mg 10 Milligramm
30006692 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30040581 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2065005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-29-1
Summenformel C7 H6 O4
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
Synonym Patulin (6CI), 4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one, Acetic acid, (2,4-dihydroxy-2H-pyran-3(6H)-ylidene)-, 3,4-lactone, Clairformin, Clavacin, Clavatin, Claviformin, DL-Patulin, Expansin, Expansin (antibiotic), Expansine, Gigantin, Leucopin, Mycoin, Mycoin C, Mycoin C3, NSC 32951, NSC 8120, Patuline, Penicidin, Terinin
IUPAC-Name 4-Hydroxy-4,6-Dihydrofuro[3,2-c]Pyran-2-on
SMILES OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Patulin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
Formelmasse 154.0266
Reinheit (%) >95%