Learn More
PAUF/ZG16B Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00 € - 589.00 €
Spezifikation
Antigen PAUF/ZG16B
Verdünnung Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18603827
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-49089-25ul
25 μL
280.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18691696
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-49089
0.1 mL
589.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
PAUF/ZG16B Polyclonal antibody specifically detects PAUF/ZG16B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
PAUF/ZG16B
Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
DKFZp762P2216, EC 3.1.2, EC 3.4.19.12, hTrabid, TRABIDubiquitin thioesterase ZRANB1, TRAF-binding protein domain, Zinc finger Ran-binding domain-containing protein 1, zinc finger, RAN-binding domain containing 1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: AFLRGMVMYTSKDRYFYFGKLDGQISSAYPSQEGQVLVGIYGQYQLLGIKSIGFEWNYPLEEPTTEPPVNLTYSANSPVG
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
124220
IgG
Immunogen affinity purified