Learn More
PAX1 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 5A10D9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen PAX1
Klon 5A10D9
Konzentration 1.6 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16827235
Unterlagen ansehen
Proteintech
60217-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16817235
Unterlagen ansehen
Proteintech
60217-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is specific to PAX1.
The PAX genes, including PAX1, are a highly conserved family of developmental control genes that encode transcription factors and have been shown to play a role in pattern formation during embryogenesis in vertebrates. See PAX7 (MIM 167410) for a discussion of paired box domain genes.
Spezifikation
Spezifikation
PAX1
1.6 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HUP48, paired box 1, Paired box protein Pax 1, PAX1
Pax1
IgG2b
Protein A
Antibody
5A10D9
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse
P09084, P15863
18503, 5075
Peptide
Primary
-20°C
PAX1