missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pax5/BSAP Antibody (CL14550) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Pax5/BSAP Monoclonal antibody specifically detects Pax5/BSAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Pax5/BSAP |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL14550 |
| Konjugat | Alexa Fluor 350 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | B cell specific activator protein, B-cell-specific transcription factor, BSAPB-cell lineage specific activator, paired box 5, paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator protein), paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator), paired box homeotic gene 5, paired box protein Pax-5, transcription factor PAX 5 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q02548, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?