missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pax6 Antibody (CL5414) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61411AF532
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Pax6 Monoclonal antibody specifically detects Pax6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Pax6 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| keratitis), MGC17209, Oculorhombin, paired box 6, paired box protein Pax-6 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P26367, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Diabetes Research, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision | |
| 5080 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL5414 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur