Beschreibung
Pax6 Monoclonal antibody specifically detects Pax6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Pax6 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | PAX6/7078R |
| Konjugat | DyLight 488 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | keratitis), MGC17209, Oculorhombin, paired box 6, paired box protein Pax-6 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fragment (N-terminus; aa 1-300) of human Pax6 protein (Uniprot: P26367) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |