Learn More
PAX6 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7204387 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16859973 20 μL 20 Mikroliter
16849973 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16859973
Marke: Proteintech 123231AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
INTS4 is a subunit of the Integrator complex, which associates with the C-terminal domain of RNA polymerase II large subunit.
Spezifikation
Antigen PAX6
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.4 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen PAX6
Gen-Zugriffsnummer P26367, P63015
Gen-Alias AN, AN2, Aniridia type II protein, D11S812E, MGDA, Oculorhombin, paired box 6, Paired box protein Pax 6, PAX6, WAGR
Gensymbole PAX6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen PAX6 Fusion Protein Ag2984
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 18508, 5080
Zielspezies Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG